Learn More
DWK Life Sciences Cojinete agitador DURAN™ KPG™, intercambiable, con cono esmerilado estándar, HP y HQ
Código de producto. 10008230 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
HP 10, NS 24/29
HQ 10, NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10008230 HP 10, NS 24/29 cada uno
10303561 HQ 10, NS 29/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10008230 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 245235504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.48€
    72.80€ / paquete de 1
    Ahorro 8.68€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
El manguito de cojinete KPG es un soporte de montaje preciso para guiar el eje agitador KPG.
Los agitadores KPG constan de un eje agitador KPG y un manguito de cojinete KPG. Las piezas de los cojinetes KPG se fabrican con una alta precisión y uniformidad. Las tolerancias especificadas para el diámetro nominal y el ajuste se mantienen mediante comprobaciones cuidadosas. Esto garantiza la intercambiabilidad de los manguitos de cojinete KPG y los ejes agitadores KPG. Debido a la baja holgura del cojinete entre las superficies de funcionamiento, se puede lograr un sellado casi absoluto y un funcionamiento completamente silencioso gracias a una lubricación adecuada. Los agitadores KPG son una alternativa a los agitadores magnéticos y se utilizan para recipientes de reacción a los que no se puede acceder desde abajo cuando se van a remover mezclas de reacción muy viscosas o se requiere una alta velocidad de agitación.
  • Alta precisión y uniformidad dentro de las tolerancias definidas para el diámetro nominal y ajuste
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Superficie de cojinete pulida y esmerilada
  • Intercambiables
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Descripción del artículo Agitación de líquidos (para síntesis); agitación a alta velocidad; soporte de montaje
Tamaño de junta 10 mm
N.º de junta cónica estándar HP 10, NS 24/29