Learn More
DWK Life Sciences Condensador de bobina con camisa DURAN™, con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas
Código de producto. 10579171 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 24/29
NS 29/32
Longitud (métrico):
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10579171 NS 24/29 400 mm cada uno
10111411 NS 29/32 250 mm cada uno
10090131 NS 24/29 250 mm cada uno
10385341 NS 29/32 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10579171 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 242558103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    134.87€ / paquete de 1
    Ahorro 18.13€
    11% Descuento
En stock
Condensador con gran superficie de refrigeración para condensar vapores de mezclas de reacción con puntos de ebullición bajos (destilación).
La combinación de las propiedades de refrigeración del condensador Liebig con las del condensador Dimroth produce el refrigerador intensivo. Esto se caracteriza por su gran superficie de refrigeración (bobina de refrigeración y camisa exterior) y, por lo tanto, es adecuado para condensar vapores de mezclas de reacción con puntos de ebullición bajos (destilación).
  • Este tipo de condensador tiene una superficie de intercambio de calor muy grande gracias a su condensador de bobina y doble camisa y, por lo tanto, es especialmente adecuado para trabajar con medios con punto de ebullición bajo
  • Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Uso como condensador de reflujo para condensación y retroalimentación del vapor (disolvente) a la mezcla de reacción; destilación; todos los condensadores son tamaños especiales y no conforme a DIN
Longitud (métrico) 400 mm
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar NS 24/29
Material Vidrio de borosilicato (3.3), PBT, polipropileno, silicona
Tipo Tamaño no DIN