Learn More
DWK Life Sciences Matraz de yodo DURAN™, forma Erlenmeyer, con junta esmerilada estándar y tapón de vidrio
Código de producto. 12635760 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12635760 100 ml paquete de 10
11732919 250 ml paquete de 10
15281879 500 ml paquete de 10
15291879 1000 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12635760 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 241922704
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El matraz de yodo es adecuado para determinar el índice de yodo, es decir, el contenido de ácidos grasos no saturados en aceites y grasas.
Los matraces Erlenmeyer DURAN™ originales están predestinados para su uso en el laboratorio debido a sus excelentes propiedades, como una muy buena resistencia química, un comportamiento casi inerte y una alta temperatura de servicio. Además, debido a su distribución uniforme del grosor de pared, se caracterizan por una mínima expansión térmica y, como resultado, una alta resistencia a los choques térmicos. Por lo tanto, los matraces Erlenmeyer DURAN™ son especialmente adecuados para trabajar a temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos. En el campo de la tecnología alimentaria, el grado de saturación de las grasas se determina sobre la base del valor del yodo. El yodo se añade a una solución de reacción, que se suma a los dobles enlaces de los ácidos grasos contenidos en la solución. Cuanto más yodo se deba añadir, más ácidos grasos insaturados habrá en la solución. Esta prueba se realiza de forma ideal en un matraz de índice de yodo que, debido a su forma cónica, resulta muy adecuado para mezclar varios componentes.
  • Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Sólo los componentes de vidrio incorporados
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 64 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Determinación del índice de yodo; mezcla de varios componentes; calentamiento; doluciones diluyentes; medición de cantidades líquidas; se suministra con tapón de vidrio
N.° por paquete 10/paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable