Learn More
DWK Life Sciences Frasco de depósito para HPLC DURAN™, transparente, base cónica, GL 45
Código de producto. 15849007 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
10 000 ml
2000 ml
3500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15849007 10 000 ml cada uno
15819007 1000 ml cada uno
15829007 2000 ml cada uno
15839007 5000 ml cada uno
16444944 3500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15849007 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 218418601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1569.75€
    1397.30€ / paquete de 1
    Ahorro 172.45€
    10% Descuento
En stock
El diseño cónico optimizado permite la entrega más segura y eficaz de fase móvil a analizadores de HPLC.
Los frascos de depósito DURAN™ se han diseñado especialmente para el almacenamiento y la entrega de fases móviles y disolventes de cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC). Los depósitos tienen una cavidad central para el filtro de entrada que permite la entrega más eficiente de la fase móvil a los analizadores de HPLC. Una alternativa más segura y cómoda a los frascos de medios de vidrio de fondo plano, los depósitos de fondo cónico permiten una mayor recuperación del disolvente, sin tener que inclinar el depósito y arriesgarse a un derrame de disolvente. Los depósitos más grandes permiten análisis más prolongados e ininterrumpidos. Estos son especialmente útiles durante el fin de semana o un largo análisis cromatográfico cuando puede correrse el riesgo de que se agoten los disolventes durante el funcionamiento sin supervisión.
  • El diseño cónico optimizado permite la entrega más segura y eficaz de fase móvil a analizadores de HPLC
  • Fabricados a partir del material elegido para los frascos de disolvente: vidrio borosilicatado 3.3. Este material tiene una durabilidad química excepcional que ofrece un perfil muy bajo de iones inorgánicos extraíbles y la ausencia total de iones orgánicos extraíbles.
  • DURAN™ es un tipo de vidrio de borosilicato 3.3 según lo especificado por la norma internacional ISO 3585 y está clasificado como vidrio de borosilicato de baja expansión de tipo I, clase A, según lo definido por ASTM-E438-1992
  • El vidrio DURAN™ está clasificado por las farmacopeas USP / EP / JP como vidrio neutro tipo I.
  • Código de rastreo y certificado para la trazabilidad del lote de fabricación
  • En los dos tamaños más grandes, la cavidad central puede acomodar barras agitadoras magnéticas para mejorar la mezcla
  • Orificio de ventilación/drenaje lateral en la base para la desgasificación de baños de ultrasonidos o el drenaje de agua después de la limpieza
  • La rosca GL 45 se ajusta a los tapones de conexión HPLC estándar
  • Graduaciones de volumen de esmalte blanco duradero
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 000 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Suministro de disolventes a equipos de HPLC; transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril
Incluye Roscas, tamaño GL 45
N.° por paquete 1/Paq.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro exterior (imperial) 235 mm