Learn More
DWK Life Sciences Tapón hexagonal DURAN™, con punta, base de diamante
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los tapones huecos hexagonales DURAN™ se utilizan para sellar equipos de laboratorio como matraces volumétricos, probetas mezcladoras, matraces de juntas esmeriladas, etc., los tapones huecos hexagonales DURAN™ están disponibles en 2 versiones estándar - puntas - planas - tamaños análogos a las juntas esmeriladas cónicas DURAN™. Calidad de corte: DG = Base de diamante
- Puntiagudo
- Base de diamante
- Con una jeringa de goteo, por ejemplo, se puede recoger un condensado y el medio de reacción recirculado.
- tapón de vidrio hueco
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cierre de recipientes con juntas esmeriladas estándar |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tamaño | NS 14/23 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato |