Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Matraces Erlenmeyer de junta esmerilada
Descripción
- Graduado con marcas blancas duraderas
- Área de etiqueta en blanco incluida
- Fabricado a partir de DURAN™ vidrio de borosilicato 3.3
- Los tapones se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Estilo de cuello | Reforzado |
| Junta cónica estándar | 19/26 |
| Superficie de escritura | Blanco |
| Graduated | Sí |
| Forma del fondo | Plano |