Learn More
DWK Life Sciences Agitador de boca ancha transparente GLS 80™ DURAN™ de DWK Life Sciences, superficies de contacto de PP / PTFE / PEEK / acero inoxidable
Código de producto. 10733767 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10733767 2000 mL cada uno
10723767 1000 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10733767 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1200381
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador para laboratorio con frasco GLS 80™ fácil de usar con tubos conectores para usar con agitadores magnéticos.
El DURAN™ El reactor agitado es ideal para la gama más amplia posible de procesos de mezcla en laboratorios, por ejemplo, mezclar líquidos o disolver sólidos. Los conectores integrados permiten incorporar otros medios al frasco durante el proceso de mezcla o también extraerlos. Las conexiones (2 x GL14 y 2 x GL18) permiten añadir o eliminar medios del frasco durante el proceso de mezcla. El conjunto del agitador es autoclavable y, por lo tanto, también puede ser utilizado en el ámbito de la biología. Mediante el uso de componentes de la GLS 80™ Sistema de conexión, se puede conectar una botella de medio adicional (diámetro exterior del tubo: 1,6 - 12,0 mm) o adjuntar un ecualizador de presión estéril. Permite el uso de agitadores magnéticos convencionales estándar. El eje agitador variable se puede utilizar en DURAN™ GLS 80™ Botellas de vidrio de laboratorio (1000 mL y 2000 mL) y proporciona una mezcla notablemente mejorada en comparación con las barras agitadoras magnéticas estándar. El agitador es intercambiable y se puede usar hasta 500 rpm
  • El eje agitador variable se puede ajustar a la posición óptima en 500, 1000 o 2000 ml. DURAN™ Botellas GL 45
  • Los tubos semirrígidos de calibre 1,6 a 6 mm se pueden utilizar para añadir o eliminar líquido o gas
  • Las conexiones proporcionadas (2 x GL14 y 2 de GL18) permiten añadir o eliminar medios del frasco durante el proceso de mezcla
  • El accionamiento con agitadores magnéticos estándar de hasta 500 rpm permite una mezcla mejorada en comparación con las varillas de agitación
  • Totalmente compatible con el probado DURAN™ componentes de sistemas de conexión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Para utilizar con (aplicación) Biorreactor simple, de bajo coste; agitador sencillo de flujo continuo; mezcla de líquidos; fotobiorreactor
Material De cristal
Cantidad 1Each
Tamaño de rosca (métrico) GLS 80
Material del cierre Polipropileno, PTFE, PEEK, acero inoxidable