Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Agitador de boca ancha transparente GLS 80™ DURAN™ de DWK Life Sciences, superficies de contacto de PP / PTFE / PEEK / acero inoxidable
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Ideal para una amplia variedad de procesos de mezcla, incluyendo mezclar líquidos y disolver sólidos
- 4 puertos de conexión (2x GL 14 y 2x GL 18) permiten la adición o retirada de medios durante el proceso de mezcla
- Compatible con tubos semirrígidos con orificios de 1,6 a 6,0 mm para transferencia de líquidos o gases
- Accionamiento proporcionado por agitadores magnéticos comerciales estándar hasta 500 rpm para mejorar la mezcla en comparación con las barras de agitación estándar
- Totalmente autoclavable, lo que la hace adecuada para aplicaciones biológicas
- Totalmente compatible con los probados DURAN™ GLS componentes del sistema de conexión 80TM
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Biorreactor simple, de bajo coste; agitador sencillo de flujo continuo; mezcla de líquidos; fotobiorreactor |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 1Each |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |