Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Frasco de producción y almacenamiento DURAN™ GLS 80™, garrafas, transparente, rosca GLS 80™, graduado
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
- Construcción de vidrio borosilicato 3.3 de paredes gruesas para una resistencia mecánica y durabilidad superiores
- Fabricado con vidrio Tipo I conforme a USP los estándares farmacopeicos de , EP y JP, ideal para la producción farmacéutica
- Fabricado con materiales inorgánicos; certificado libre de BSE/TSE
- Código de Retrace incluido para trazabilidad por lotes y certificación de conformidad
- Adecuado para la esterilización a altas temperaturas, despirogenación y autoclavado
- La base plana y robusta permite el uso de grandes barras magnéticas de agitación para procesos de mezcla
- Marcas de graduación de esmalte cerámico blanco, grandes y permanentes y fáciles de leer para una estimación precisa del volumen
- El diámetro ancho GLS de mástil de 80TM permite un relleno, vertido y limpieza fáciles
- Suministrado sin tapón de rosca ni anillo de vertido; compatible con GLS tapas y sistemas de conectores 80TM
- Disponible con logotipos personalizados, etiquetas de identificación o graduaciones
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 20.000 mL |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Fabricación farmacéutica; esterilización en autoclave de medios y reactivos; esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 1Each |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
| Closure Included | No |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Show More |