Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ GLS 80™, boca ancha, transparente, rosca GLS 80™, graduado
Código de producto. 10113343 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
20.000 mL
2000 mL
250 ml
3500 ml
5000 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10113343 5000 ml cada uno
15951371 1000 ml paquete de 10
10061263 2000 mL cada uno
10543135 500 mL cada uno
11689928 3500 ml cada uno
10376453 10.000 mL cada uno
10659353 20.000 mL cada uno
12646167 250 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10113343 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1178426
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de laboratorio de vidrio multifuncionales de boca ancha.
Los frascos de laboratorio GLS 80™ de boca ancha DURAN™ están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos GLS 80™ de boca ancha DURAN™ incluyen un tapón de polipropileno azul y un anillo de vertido antigoteo para utilizarse hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
  • Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
  • Diseño de rosca especial para una apertura y cierre rápidos en menos de un giro
  • Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
  • Las cucharas, espátulas y pinzas pueden manipularse con facilidad
  • Incluso los embudos de gran volumen se pueden insertar en los frascos sin ninguna dificultad
  • Gran estabilidad debido a la gran superficie de la base
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Complete con el tapón de rosca azul (PP, lengüeta de sellado integrada) y el anillo de vertido (PP) para un vertido sin goteo y un trabajo limpio y seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos
Incluye Sin tapón de rosca ni anillo de vertido en PP (azul)
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 1Each
Tamaño de rosca (métrico) GLS 80
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 182 mm