Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Frasco para laboratorio de doble pared DURAN™, cuello ancho, con rosca GLS 80™, transparente, graduado
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- La camisa integral aísla el contenido de las botellas del entorno externo para un control preciso de la temperatura
- Los líquidos calentados o enfriados pueden circular a través de la camisa para controlar la temperatura dentro de la botella con tapa roscada
- La boca ancha GLS de 80 libras permite un fácil acceso al contenido de la botella
- Conectores de entrada/salida de 10 mm de PTFE situados alrededor de la camisa aseguran un calentamiento o refrigeración constante
- Escala de fácil lectura en el recipiente interno
- Conectores de manguera de salida GL 18 desmontables para mayor seguridad
- Alternativa sellable y más flexible a los vasos de precipitados con camisa abierta
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Quimostato o biorreactor simple, de bajo coste y con chaqueta, para reacciones controladas de temperatura como digestiones enzimáticas; Almacenamiento a temperatura constante; Trabajo con reactivos endo- o exotermáticos; Gran trampa o condensador frío cuando se usa con hielo seco en el recipiente interior |
| Incluye | Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul) |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 1Each |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |