Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ GLS 80™, con deflectores, boca ancha, transparente, rosca GLS 80™, graduado
Código de producto. 15593527 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15593527 250 ml cada uno
15503537 500 ml cada uno
15513537 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15593527 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 212863658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.45€
    30.93€ / paquete de 1
    Ahorro 6.52€
    17% Descuento
En stock
Los deflectores laterales mejoran notablemente la mezcla de líquidos en los frascos GLS 80™ de boca ancha.
Durante el proceso de mezcla en frascos de laboratorio GLS 80™ estándar, el líquido experimenta un movimiento circular, similar al de un sólido en rotación. El líquido y las partículas en suspensión giran como un carrusel. En este caso la fluidez es muy ineficaz y dificulta una homogeneización completa de la mezcla. Al añadir tres deflectores verticales integrados en las paredes interiores del frasco GLS 80™, la circulación vertical interrumpe así el movimiento circular para conseguir una entremezcla homogénea mucho más eficaz. Los deflectores mejoran la circulación vertical y producen una mezcla radial mejorada. Los deflectores también ofrecen otras ventajas, ya que se suprime la formación de un vórtice central y, por lo tanto, se reducen las áreas donde no se produce la mezcla.
  • Mezcla más homogénea debido a tres deflectores verticales
  • El fondo plano del frasco es compatible para el uso con varillas agitadoras magnéticas o con el sistema de cierre DURAN™ GLS 80™ para la agitación magnética
  • Los deflectores son fáciles de limpiar gracias a su superficie continua y lisa
  • Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
  • Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
  • Diseño de rosca especial para una apertura y cierre rápidos en menos de un giro
  • Gran estabilidad debido a la gran superficie de la base
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Para utilizar con (aplicación) Airear; disolver; emulsionar; homogeneizar; mezclar; suspender
Incluye Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul)
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 1Each
Tamaño de rosca (métrico) GLS 80
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 95 mm