Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Agitador de vidrio DURAN™
Código de producto. 11576834
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraz, 10 000 ml
Matraz, 100 ml
Matraz, 1000 ml
Matraz, 2000 ml
Matraz, 250 ml
Matraz, 250/500 mL, rosca 10 GL
Matraz, 250/500 ml
Matraz, 4000/5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11576834 Matraz, 100 ml cada uno
11913941 Matraz, 10 000 ml cada uno
10781204 Matraz, 1000 ml cada uno
10397513 Matraz, 250/500 ml cada uno
11566854 Matraz, 2000 ml cada uno
10467463 Matraz, 250 ml cada uno
11963931 Matraz, 250/500 mL, rosca 10 GL cada uno
11398961 Matraz, 4000/5000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11576834 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 06307001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de vidrio fabricado con vidrio Duran™.
  • Vidrio Duran™
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Matraz, 100 ml
Tipo de producto Agitador
Material Vidrio