Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores en espiral de vidrio Duran™
Código de producto. 10111571
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
10111571 160 mm cada uno
10633891 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10111571 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05233201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    112.30€ / paquete de 1
    Ahorro 39.70€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para refrigeración de condensados
Longitud de la chaqueta (métrico) 160 mm
Cantidad 1 Unidad
N.º de junta cónica estándar 14/23
Material Vidrio Duran
Tipo Condensador espiral