Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de rosca con cono NS
Código de producto. 10729121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
1 paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
10729121 1 paquete cada uno
1 options
Código de producto. 10729121 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 01311814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.15€
    7.55€ / paquete de 1
    Ahorro 6.60€
    46% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Permiten conexiones a prueba de fugas fáciles y sencillas con los aparatos del laboratorio. Los tubos de rosca Lenz Laborglasinstrumente™ con cono NS se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
  • Conforme a DIN 12257
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12257
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad de embalaje 1 paquete
Tipo de producto Tubos de rosca