Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubo con rosca de vidrio Duran™
Provides for secure and easy leak-tight connection of apparatus in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Screwthread Tubes with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01313229
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Conforme a DIN 12257
- Disponibles en una amplia gama de tamaños de tomas y roscas
- Menos necesidad de grasa
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
1 unidad | |
NS 29/32 | |
GL 32 | |
Vidrio DURAN |