Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptadores de reducción con juntas esmeriladas
Código de producto. 10111951
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del cono:
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del cono Tamaño de la unidad
10111951 NS 29/32 cada uno
1 options
Código de producto. 10111951 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 01501929
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.00€
    9.09€ / paquete de 1
    Ahorro 5.91€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Proporciona una conexión sencilla y segura desde un cono grande a una pequeña toma en tubos de vidrio. Los adaptadores de reducción Lenz Laborglasinstrumente™ con juntas esmeriladas se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
  • Conforme a DIN 12257
  • Alta precisión de junta cónica de los conos
  • Menos necesidad de grasa
  • Excelente hermeticidad
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN 12257 y además de la norma DIN
Tamaño del cono NS 29/32
Material Vidrio Duran
Tipo de producto Adaptador de reducción
Cantidad 1Each