Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz receptor DURAN™
Código de producto. 11816114
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11816114 1000 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 11816114 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03063570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    49.71€ / paquete de 1
    Ahorro 30.29€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Especialmente para su uso en evaporadores giratorios. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Los matraces receptores están fabricados con materiales duraderos. DURAN vaso.
  • Con conector de junta esférica
  • Con etiqueta de inscripción
  • Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Para utilizar con (equipo) Evaporadores rotatorios
Diámetro exterior (métrico) 131 mm