Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos con cono NS
Descripción
- Embudo de adición de sólidos con ángulo de 60°
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con cono NS, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 80mm |
| Material | Duran Vaso, Vidrio de borosilicato |