Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores de bobina de pared doble con roscas GL
Código de producto. 10121602
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la chaqueta (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
10121602 250 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10121602 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05250314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    105.33€ / paquete de 1
    Ahorro 52.67€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Facilita la condensación de vapores en el laboratorio. Los condensadores de bobina de pared doble Lenz Laborglasinstrumente™ con roscas GL están fabricados con tubos duraderos DURAN™.
  • Conforme a DIN 12593
  • Con toma y cono NS
  • Con bobina de refrigeración y camisa
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
Especificaciones
Longitud de la chaqueta (métrico) 250 mm
Cantidad 1 unidad
Material Vidrio Duran
Tipo Condensador intensivo