Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores de bobina de pared doble con roscas GL
Código de producto. 10425192
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
14/23
29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
10425192 29/32 400 mm cada uno
10139650 29/32 160 mm cada uno
10224214 14/23 160 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10425192 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05250414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    120.33€ / paquete de 1
    Ahorro 40.67€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Facilita la condensación de vapores en el laboratorio. Los condensadores de bobina de pared doble Lenz Laborglasinstrumente™ con roscas GL están fabricados con tubos duraderos DURAN™.
  • Conforme a DIN 12593
  • Con toma y cono NS
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN 12593 y además de la norma DIN
Para utilizar con (aplicación) Para vapores de condensación
Longitud de la chaqueta (métrico) 400 mm
Cantidad 1 Unidad
N.º de junta cónica estándar 29/32
Material Vidrio Duran
Tipo Condensador de bobina