Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores de Dimroth con rosca GL 14 de vidrio Duran™
Código de producto. 11516814
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) unitSize
11516814 19/26 250 mm cada uno
10550003 14/23 160 mm cada uno
11596804 19/26 160 mm cada uno
10762903 29/32 400 mm cada uno
10030182 29/32 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11516814 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05240312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    110.05€ / paquete de 1
    Ahorro 59.95€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN 12591 y además de la norma DIN
Descripción Superficie de enfriamiento: 440cm2
Para utilizar con (aplicación) Para vapores de condensación
Longitud de la chaqueta (métrico) 250 mm
Cantidad 1 Unidad
N.º de junta cónica estándar 19/26
Material Vidrio Duran
Tipo Condensador Dimroth