Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores de Dimroth con rosca GL 14 de vidrio Duran™
Código de producto. 10762903
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
10762903 29/32 400 mm cada uno
11516814 19/26 250 mm cada uno
10550003 14/23 160 mm cada uno
11596804 19/26 160 mm cada uno
10030182 29/32 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10762903 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05240414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    111.03€ / paquete de 1
    Ahorro 38.97€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN 12591 y además de la norma DIN
Descripción Superficie de enfriamiento: 740cm2
Para utilizar con (aplicación) Para vapores de condensación
Longitud de la chaqueta (métrico) 400 mm
Cantidad 1 Unidad
N.º de junta cónica estándar 29/32
Material Vidrio Duran
Tipo Condensador Dimroth