Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador de expansión con junta esmerilada
Código de producto. 10149740
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del cono:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
N.º de junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del cono N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10149740 NS 14/23 NS 29/32 1 PCS
10529951 NS 24/29 NS 19/26 cada uno
10742682 NS 14/23 NS 19/26 cada uno
12694873 NS 19/26 NS 24/29 cada uno
10312711 NS 19/26 NS 29/32 cada uno
10323331 NS 29/32 NS 45/40 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10149740 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 01502914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.65€
    20.75€ / paquete de 1
    Ahorro 5.90€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Proporciona una conexión sencilla y segura desde un pequeño cono hasta una toma de gran tamaño en los tubos de vidrio. Los adaptadores de extensión Lenz Laborglasinstrumente™ con uniones esmeriladas se han fabricado con vidrio de borosilicato durade
  • Conforme a DIN 12257
  • Alta precisión de junta cónica de los conos
  • Menos necesidad de grasa
  • Excelente hermeticidad
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN 12257 y además de la norma DIN
Tamaño del cono NS 14/23
Material Vidrio Duran
Tipo de producto Adaptador de expansión
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar NS 29/32