Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores de Dimroth de vidrio Duran™ para extractores
Código de producto. 10710622
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
29/32
45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10710622 29/32 cada uno
10189510 45/40 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10710622 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05246004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    89.65€ / paquete de 1
    Ahorro 41.35€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Especificaciones
Descripción Superficie de enfriamiento: 140cm2
Para utilizar con (aplicación) Para vapores de condensación
Cantidad 1 Unidad
N.º de junta cónica estándar 29/32
Material Vidrio Duran
Tipo Condensador Dimroth