Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores Dimroth de vidrio Duran™
Código de producto. 11866194
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
19/26
29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
11866194 29/32 250 mm cada uno
10642282 19/26 160 mm cada uno
10642472 19/26 250 mm cada uno
10017810 29/32 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11866194 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05240304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    104.44€ / paquete de 1
    Ahorro 20.56€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN 12591 y además de la norma DIN
Descripción Superficie de enfriamiento: 440cm2
Para utilizar con (aplicación) Para vapores de condensación
Longitud de la chaqueta (métrico) 250 mm
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar 29/32
Material Vidrio Duran
Tipo Condensador Dimroth