Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas de vidrio Duran conformes a Vigreux
Código de producto. 10355641
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Longitud (métrico):
200 mm
300mm
600mm
Incluye:
Con camisa de vidrio extraíble
Toma NS y cono NS
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Longitud (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
10355641 NS 29/32 300mm Con camisa de vidrio extraíble cada uno
10346261 NS 14/23 300mm Con camisa de vidrio extraíble cada uno
10396161 NS 24/29 300mm Toma NS y cono NS cada uno
10747141 NS 14/23 300mm Toma NS y cono NS cada uno
10181421 NS 14/23 200 mm Toma NS y cono NS cada uno
10234101 NS 29/32 300mm Toma NS y cono NS cada uno
10632282 NS 29/32 600mm Con camisa de vidrio extraíble cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10355641 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05133304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    106.29€ / paquete de 1
    Ahorro 33.71€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Especificaciones
Incluye Con camisa de vidrio extraíble
Longitud (métrico) 300mm
Tipo Columnas conformes a Vigreux
Material Vidrio Duran
Cantidad 1Each
Junta cónica estándar NS 29/32