Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas de vidrio Duran conformes a Vigreux
Código de producto. 10181421
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Longitud (métrico):
200 mm
300mm
600mm
Incluye:
Con camisa de vidrio extraíble
Toma NS y cono NS
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Longitud (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
10181421 NS 14/23 200 mm Toma NS y cono NS cada uno
10346261 NS 14/23 300mm Con camisa de vidrio extraíble cada uno
10396161 NS 24/29 300mm Toma NS y cono NS cada uno
10747141 NS 14/23 300mm Toma NS y cono NS cada uno
10234101 NS 29/32 300mm Toma NS y cono NS cada uno
10355641 NS 29/32 300mm Con camisa de vidrio extraíble cada uno
10632282 NS 29/32 600mm Con camisa de vidrio extraíble cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10181421 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05130201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    61.53€ / paquete de 1
    Ahorro 96.47€
    61% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Specifikationer
Incluye Toma NS y cono NS
Longitud (métrico) 200 mm
Tipo Columnas conformes a Vigreux
Material Vidrio Duran
Cantidad 1Each
Junta cónica estándar NS 14/23
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.