Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezales de columna de vidrio Duran
Código de producto. 10356071
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
55mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10356071 55mm cada uno
1 options
Código de producto. 10356071 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05170144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1360.00€
    916.76€ / paquete de 1
    Ahorro 443.24€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Incluye Con llave de paso de válvula
Longitud (métrico) 55mm
Tipo Cabeza de columna
Material Vidrio Duran
Cantidad 1Each