Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensador con bobina de vidrio Duran™
Código de producto. 10395781
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) unitSize
10395781 NS 14/23 160 mm cada uno
10204391 NS 24/29 250 mm cada uno
10003922 NS 29/32 160 mm cada uno
10732342 NS 29/32 400 mm cada uno
10695031 NS 29/32 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10395781 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05250201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.16€
    97.37€ / paquete de 1
    Ahorro 50.79€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Condensadores con bobina de vidrio Duran™ fabricados con tubos DURAN™.
  • Vidrio Duran™
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN 12593 y además de la norma DIN
Descripción Superficie de enfriamiento: 240 cm2
Para utilizar con (aplicación) Para vapores de condensación
Longitud de la chaqueta (métrico) 160 mm
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar NS 14/23
Material Vidrio Duran
Tipo Condensador de bobina