Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensador con bobina de vidrio Duran™
Código de producto. 10003922
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
10003922 NS 29/32 160 mm cada uno
10395781 NS 14/23 160 mm cada uno
10204391 NS 24/29 250 mm cada uno
10732342 NS 29/32 400 mm cada uno
10695031 NS 29/32 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10003922 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05250204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    99.02€ / paquete de 1
    Ahorro 43.98€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Condensadores con bobina de vidrio Duran™ fabricados con tubos DURAN™.
  • Vidrio Duran™
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN 12593 y además de la norma DIN
Descripción Superficie de enfriamiento: 240 cm2
Para utilizar con (aplicación) Para vapores de condensación
Longitud de la chaqueta (métrico) 160 mm
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar NS 29/32
Material Vidrio Duran
Tipo Condensador de bobina