Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de entrada de gas doblados de vidrio Duran
Código de producto. 10250881
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10250881 250 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10250881 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05083001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.00€
    13.32€ / paquete de 1
    Ahorro 10.68€
    44% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Incluye Cono NS y capilar delgado
Longitud (métrico) 250 mm
Tipo Tubos de entrada de gases
Material Vidrio Duran
Cantidad 1Each