Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca DURAN™ GL 45 para sondas de temperatura para autoclave, GL 45
Código de producto. 15478220 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 45
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
15478220 GL 45 cada uno
1 options
Código de producto. 15478220 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 299912801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.92€
    128.51€ / paquete de 1
    Ahorro 2.41€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón de rosca GL 45 con soporte para sondas de temperatura para autoclave.
El soporte del sensor de temperatura para el tapón roscad GL 45 de DURAN™ está compuesto por un dispositivo de acero inoxidable, que se encuentra integrado firmemente en un cierre azul GL 45 de DURAN™ de polipropileno. El soporte es idóneo para la medición de temperaturas con sondas de metal de 6 mm que se utilizan normalmente en autoclaves y esterilizadores en laboratorios. Muchos clientes de DURAN™ utilizan un autoclave para esterilizar el contenido líquido de los frascos de laboratorio originales de DURAN™ GL 45. Los autoclaves utilizan una sonda de medición de temperatura metálica para garantizar que se ha alcanzado la temperatura de esterilización correcta. Es importante mantener la punta de medición de la sonda en la posición correcta durante la esterilización. Al esterilizar recipientes de líquidos, puede ser difícil asegurarse de que la sonda de temperatura se mantiene en el centro del recipiente y a la profundidad deseada durante todo el ciclo de esterilización. El soporte para sonda de temperatura DURAN™ GL 45 ofrece una solución sencilla y fácil.
  • Casquillo ajustable adecuado para sondas de 6 mm de diámetro
  • La profundidad de la sonda se puede ajustar para adaptarse al tamaño del frasco
  • Se puede utilizar con los frascos de laboratorio originales DURAN™ GL 45 (1000 ml o menos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ciclos de esterilización/autoclave rutinarios; pruebas de penetración de calor de cámara cargada durante la cualificación de rendimiento (PQ); pruebas de rendimiento tras el mantenimiento o la reparación de autoclave
Material Acero inoxidable (316 L), Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno
Cantidad 1Each
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Acabado del cuello 99 mm
Diámetro (métrico) 54 mm