Learn More
DWK Life Sciences™ Sistema de transporte de botellas para DURAN™ Frascos de laboratorio GL-45
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El nuevo sistema modular de transporte de botellas se adapta a botellas de laboratorio estándar que tienen un acabado de cuello GL 45 y es compatible con cuatro tamaños de botellas: 2, 5, 10 y 20 litros. Tiene un diseño ergonómico, ofrece beneficios para la salud y la seguridad del usuario, y permite el transporte fácil y seguro de los frascos por el laboratorio o las instalaciones de producción. Transferir líquidos de frascos grandes es más cómodo y seguro. Todos los materiales son totalmente esterilizables en autoclave. El collar solo se puede quitar cortándolo. – De esta manera el accesorio es 100% seguro en su uso.
- El diseño ergonómico ofrece beneficios para la salud y la seguridad, y permite el transporte fácil y seguro de frascos
- Hace que el vertido de líquidos de los frascos más grandes sea más cómodo y seguro
- El collar solo se puede quitar cortándolo, lo que hace que la fijación sea 100 % segura en su uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo |
| Admite | Frasco (2 L) |
| Material | Caucho de silicona, Polipropileno, Nylon, Caucho sintético |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte seguro de frascos y contenidos de laboratorio; decantación de líquidos |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | GL 45 |
| Diámetro exterior (métrico) | 136 mm |