Descripción
El aluminio es un material alternativo al plástico utilizado en la mayoría de los tapones de rosca para frascos de laboratorio. Los tapones están disponibles como tapones con la parte superior cerrada con un revestimiento de tapón recubierto de PTFE para alta temperatura, o como tapones con la parte superior abierta para su uso con septo o tapón. Los tapones metálicos ofrecen una amplia gama de tolerancias de temperatura y tienen una alta resistencia mecánica. El aluminio ofrece una calidad de barrera superior que protege contra la luz, la humedad, el oxígeno y otros gases.
- Libre de plásticos a base de hidrocarburos, plastificadores, ftalatos, etc.
- Uso a alta temperatura de hasta + 260 °C para despirogenación o esterilización con aire caliente
- Práctico: La rosca se ajusta a todos los frascos de vidrio DURAN™ GL 45 de 100 ml a 20 l.
- Sellado seguro con revestimiento de tapón de silicona recubierto de PTFE de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- El revestimiento del tapón se suministra sin montar para facilitar el procesamiento y es reemplazable.
- Fácil apertura y cierre, ya que el estriado proporciona un agarre adicional para manos mojadas o enguantadas
- Muestras protegidas material eléctricamente conductivo — Disipación de ESD
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Plata |
| Para utilizar con (aplicación) | Una alternativa a los tapones de rosca de plástico para frascos de laboratorio; procesamiento y aplicaciones a altas temperaturas; almacenamiento de muestras criogénicas/a baja temperatura; almacenamiento de API de farmacia y materiales sensibles |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Material de revestimiento | Silicona recubierta de PTFE |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |