Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca DURAN™ GL 32 para frascos de vidrio de laboratorio
Código de producto. 10078310 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo
Material:
PBT
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material unitSize
10078310 Rojo PBT cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 10078310 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292401905
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Distinguishing media types is simplified.
  • Available in blue, green, yellow and grey
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Material PBT
Tamaño de rosca (métrico) GL 32
Tipo de producto Tapón de rosca con sello de protección de PTFE
Para utilizar con (equipo) Frascos de vidrio de laboratorio