Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de compensación de presión DURAN™ GL 18
Código de producto. 11850580 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
16 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
11850580 16 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11850580 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1160167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.75€
    32.78€ / paquete de 1
    Ahorro 6.97€
    17% Descuento
En stock
El DURAN™ Conjunto de Ecualización de Presión GL 18 es un accesorio para el GLS sistema de conexión de tapa de rosca de cuatro puertos 80, que permite la igualación de presión estéril mediante filtro de membrana y la transferencia segura de medios líquidos en sistema cerrado.
  • Kit de ecualización de presión para el GLS sistema de conexión de tapa de rosca de cuatro puertos del 80 (GL 18 rosca)
  • Permite la igualación de presión estéril mediante un filtro de membrana
  • Permite la transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril, reduciendo la evaporación
  • Compatible con cinco diámetros de manguera: 3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm y 12,0 mm
  • Se puede acoplar un tapón ciego GL 18 a los puertos no utilizados.
  • Conector central NS 29/32 de la junta de tierra para cierre hermético
  • Sistema modular flexible construido a partir de PP y PTFE
  • Compatible con los GLS 80 hilos para un uso versátil con DURAN botellas de laboratorio y medios
Especificaciones
Color Rojo
Descripción Conjunto de tapones de compensación de presión para 4orificios, GL 18
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de fluidos; transferencia de líquidos a biorreactores; transferencia de reactivos a instrumentos; biorreactor
Material Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1Each
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) 16 mm
Acabado del cuello 16 mm
Diámetro (métrico) 87 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Tapón para frasco