missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Frasco para lavado de gases DURAN™, parte inferior, tipo Drechsel con NS 29/32, altura de 200 mm
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las bases de frascos para lavado de gas DURAN™ se pueden completar con varios accesorios para formar frascos de lavado completos.
- Tras girar con NS 29/32, altura 200 mm
- Conforme a DIN 12463
- Los frascos de lavado se pueden completar con varios accesorios.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de gases |
| Cantidad | 10/Pk. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?