Learn More
DWK Life Sciences Frasco para lavado de gases DURAN™, solo frasco
Código de producto. 10160391 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10160391 100 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10160391 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 257520107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    165.29€ / paquete de 1
    Ahorro 20.71€
    11% Descuento
En stock
Los frascos de lavado de gases se utilizan para limpiar gases debido a un flujo a través de un líquido adecuado.
Para la filtración y limpieza de gases, se requieren frascos de lavado de gases que constan de un tubo de distribución de gas, un frasco adecuado y una abertura de salida de gas. En esta configuración de prueba, el gas se ve forzado a fluir a través de un líquido antes de que se libere. El tubo de distribución de gas se sumerge en el líquido para este fin, el gas interfiere a través de él y las impurezas del gas se consolidan en el líquido. El gas se limpia o se lava por así decirlo. Un disco de filtro en el tubo de distribución de gas crea burbujas de aire que son lo más pequeñas posible y, por lo tanto, forman un área de contacto lo más grande posible.
  • Cabezal con disco de filtro
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato (3.3)
Tipo Frasco para lavado de gases, cabezal con disco fritado (250 ml)
Porosidad 1
Diámetro interior del tubo (métrico) 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza (lavado) de gases con disolventes; purificación de mezclas de gases; la junta esmerilada estándar evita que el gas escape en el punto de unión; filtrado
Cantidad 1 unidad