Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de muestras de gas Duran™
Código de producto. 10737181
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
350 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10737181 1000 mL cada uno
10221851 150 mL cada uno
10057970 500 mL cada uno
10796981 350 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10737181 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05680170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    131.06€ / paquete de 1
    Ahorro 34.94€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio Duran
Tipo Tubo de muestras de gases
Incluye Rosca de boquilla GL14 y septos
Certificaciones/conformidad DIN 12473-1
Cantidad 1 Paq.