Learn More
DWK Life Sciences Tubo de distribución de gas DURAN™
Código de producto. 15242059 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Porosidad:
0
1
2
Diámetro exterior (métrico):
9 mm
11 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Porosidad Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
15242059 1 11 mm paquete de 5
15212059 0 9 mm paquete de 5
15222059 1 9 mm paquete de 5
15232059 2 9 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15242059 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 258562106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00€
    294.39€ / paquete de 5
    Ahorro 36.61€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
El gas se introduce en un líquido a través del tubo de distribución de gas para su limpieza. La placa del filtro de vidrio fundido produce las burbujas de gas más pequeñas posibles y, por lo tanto, una gran superficie de contacto con el líquido.
Para la filtración y limpieza de gases, se requieren frascos de lavado de gases que constan de un tubo de distribución de gas, un frasco adecuado y una abertura de salida de gas. En esta configuración de prueba, el gas se ve forzado a fluir a través de un líquido antes de que se libere. El tubo de distribución de gas se sumerge en el líquido para este fin, el gas interfiere a través de él y las impurezas del gas se consolidan en el líquido. El gas se limpia o se lava por así decirlo. Un disco de filtro en el tubo de distribución de gas crea burbujas de aire que son lo más pequeñas posible y, por lo tanto, forman un área de contacto lo más grande posible.
  • El flujo del gas introducido se divide en pequeñas burbujas mediante un tubo de distribución de vidrio integrado.
  • Superficie de contacto más grande debido a pequeñas burbujas del flujo de gas.
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato (3.3)
Tipo Recipiente del filtro montado en el centro
Porosidad 1
Diámetro exterior (métrico) 11 mm
Para utilizar con (aplicación) Reacciones entre gases y líquidos; purificación de mezclas de gases; filtrado; versión con tapón de filtro montado lateral o central disponible
Cantidad 5/Paq.