Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo, con vástago corto
Código de producto. 11772352 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Tamaño de la unidad
11772352 55 mm paquete de 10
11782352 80 mm 10 PCS
11792352 100 mm 10 PCS
11702362 150 mm paquete de 10
10455651 200 mm 1 PCS
10323721 300 mm cada uno
11736153 45 mm 10 PCS
11746153 70 mm 10 PCS
13197164 35 mm 10 PCS
11756153 120 mm 10 PCS
10758551 180 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11772352 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 213513304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    196.80€ / paquete de 10
    Ahorro 103.20€
    34% Descuento
En stock
Un embudo permite una transferencia y filtración limpia de líquidos.
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
  • Con vástago corto
  • Gracias a su forma, es adecuado para la filtración líquido-sólido utilizando un papel de filtro
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 55 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Decantación y filtración de líquidos; se evita el derrame de sustancias; filtrado
Cantidad 10/paq.