Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo, con vástago largo, embudo Bunsen
Código de producto. 11756173 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
55 mm
70 mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
11756173 55 mm paquete de 10
11766173 70 mm paquete de 10
11776173 80 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11756173 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 213533306
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un embudo permite una decantación y filtrado limpios de los líquidos. Además, el embudo Bunsen tiene un mango largo.
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
  • Con vástago largo
  • Embudo Bunsen
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 55 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Decantación y filtración de líquidos de diferentes densidades; se evita el derrame de sustancias; filtrado
Cantidad 10/paq.