Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo con cuatro cuellos DURAN™ con cuellos laterales en ángulo de 7°
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme a DIN 12392 y además de la norma estándar DIN |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Junta de toma | 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
| Forma del fondo | Redondo |