Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo redondo con brida plana DURAN™, brida con ranura, para uso al vacío
Código de producto. 12779656 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
20.000 mL
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12779656 6000 ml cada uno
10642771 2000 ml cada uno
10008180 4000 ml cada uno
10425221 10.000 mL cada uno
10474871 20.000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12779656 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 243957608
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La parte inferior de un matraz de fondo redondo con brida plana tiene una forma de fondo redondo y es propia para el trabajo preparativo con sustancias sólidas y viscosas. Se puede trabajar bajo presión o vacío.
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que se consideran una alternativa a los matraces redondos y constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas por medio de un anillo de sujeción. Un sello o una grasa de molienda evitan que las superficies de molienda se inclinen. El recipiente de brida plana se puede combinar con otros componentes (por ejemplo, embudos de goteo, ejes de agitación, etc.) mediante varias juntas esmeriladas estándar en la tapa. Los recipientes de brida plana son adecuados para trabajos de preparación como reacciones generales, destilaciones, evaporación y secado de sustancias sólidas y viscosas. Gracias a sus paredes, los recipientes de brida plana son adecuados para trabajar de forma segura bajo presión y vacío.
  • Brida con ranura: se puede insertar un anillo de sellado (junta tórica) en la ranura, por medio del cual el recipiente está firmemente cerrado
  • Resistentes a la presión y al vacío debido a la geometría y grosor de pared sólido
  • Utilice hasta el vacío técnicamente máximo posible y, por lo tanto, la máxima seguridad para el usuario (siga las instrucciones de seguridad)
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Presión máxima de 1 bar
Capacidad (métrico) 6000 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Procesos químicamente y térmicamente exigentes; funcionamiento seguro bajo presión o vacío; a la temperatura de uso máxima de 250 °C y la presión de funcionamiento máxima, la diferencia de temperatura en la pared de vidrio de los recipientes de reacción de brida plana no debe superar los 30 °C
N.° por paquete 1/paq.
Tipo de producto DN 100
Intervalo de temperatura (métrico) 250 °C
Esterilizables en autoclave Autoclavable