Learn More
DWK Life Sciences Recipiente de reacción de brida plana DURAN™, brida con ranura
Código de producto. 10383931 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
2000 ml
250 ml
4000 ml
500 ml
6000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10383931 2000 ml cada uno
10444861 500 ml cada uno
10211861 100 ml cada uno
10737951 1000 ml cada uno
10212191 4000 ml cada uno
10434861 250 ml cada uno
10778331 6000 ml cada uno
10140011 10.000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10383931 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 243906307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    190.44€ / paquete de 1
    Ahorro 24.56€
    11% Descuento
En stock
Los recipientes de brida plana son adecuados para trabajos de preparación con sustancias sólidas y viscosas. Se puede trabajar bajo presión o vacío.
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que se consideran una alternativa a los matraces redondos y constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas por medio de un anillo de sujeción. Un sello o una grasa de molienda evitan que las superficies de molienda se inclinen. El recipiente de brida plana se puede combinar con otros componentes (por ejemplo, embudos de goteo, ejes de agitación, etc.) mediante varias juntas esmeriladas estándar en la tapa. Los recipientes de brida plana son adecuados para trabajos de preparación como reacciones generales, destilaciones, evaporación y secado de sustancias sólidas y viscosas. Gracias a sus paredes, los recipientes de brida plana son adecuados para trabajar de forma segura bajo presión y vacío.
  • Brida con ranura: se puede insertar un anillo de sellado (junta tórica) en la ranura, por medio del cual el recipiente está firmemente cerrado
  • Resistentes a la presión y al vacío debido a la geometría y grosor de pared sólido
  • Utilice hasta el vacío técnicamente máximo posible y, por lo tanto, la máxima seguridad para el usuario (siga las instrucciones de seguridad)
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Los recipientes con capacidad de hasta e incluyendo 1000 ml son cilíndricos, los recipientes más grandes tienen una forma de fondo redondo
Especificaciones
Descripción Presión máxima de 1,5 bar
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Procesos químicamente y térmicamente exigentes; funcionamiento seguro bajo presión o vacío; los recipientes tienen una forma cilíndrica, a partir de un tamaño de 2000 ml, tiene forma de matraz
N.° por paquete 1/paq.
Tipo de producto DN 100
Forma Con forma de matraz
Esterilizables en autoclave Autoclavable