Learn More
DWK Life Sciences Tapa de brida plana DURAN™, 4 cuellos esmerilados estándar, con cuellos laterales: 3 x NS 29/32 paralelo, cuello central: NS 29/32
Código de producto. 10557341 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio borosilicatado (3.3)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10557341 Vidrio borosilicatado (3.3) cada uno
1 options
Código de producto. 10557341 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 243925707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00€
    315.31€ / paquete de 1
    Ahorro 38.69€
    10% Descuento
En stock
La tapa de un recipiente de ventilador plano es adecuada para cerrar, pero también para combinarla con otros componentes de junta esmerilada (por ejemplo, embudo de goteo, ejes de agitación, etc.) debido a las juntas esmeriladas estándar.
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que se consideran una alternativa a los matraces redondos y constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas por medio de un anillo de sujeción. Un sello o una grasa de molienda evitan que las superficies de molienda se inclinen. El recipiente de brida plana se puede combinar con otros componentes (por ejemplo, embudos de goteo, ejes de agitación, etc.) mediante varias juntas esmeriladas estándar en la tapa. Los recipientes de brida plana son adecuados para trabajos de preparación como reacciones generales, destilaciones, evaporación y secado de sustancias sólidas y viscosas. Gracias a sus paredes, los recipientes de brida plana son adecuados para trabajar de forma segura bajo presión y vacío.
  • Con un cuello medio: 29/32 y tres cuellos laterales (esmerilados estándar): 3 × 29/32 paralelo
  • Resistentes a la presión y al vacío debido a la geometría y grosor de pared
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Descripción Presión máxima de 1 bar
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Procesos químicamente y termalmente exigentes; trabajo seguro bajo presión o vacío
Estilo de cuello 3 × NS 29/32 paralelo
N.° por paquete 1/paq.
Junta de toma NS 29/32
Esterilizables en autoclave Autoclavable