Learn More
DWK Life Sciences Tapa de brida plana DURAN™, 4 cuellos esmerilados estándar, con cuellos laterales: 2 x NS 29/32 en ángulo; 1 x 14/23 paralelo, cuello central: NS 29/32
Código de producto. 10709681 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
DN 100
DN 120
DN 150
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10709681 DN 120 cada uno
10749101 DN 100 cada uno
10211811 DN 150 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10709681 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 243925107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00€
    302.65€ / paquete de 1
    Ahorro 37.35€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
La tapa de un recipiente de ventilador plano es adecuada para cerrar, pero también para combinarla con otros componentes de junta esmerilada (por ejemplo, embudo de goteo, ejes de agitación, etc.) debido a las juntas esmeriladas estándar.
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que se consideran una alternativa a los matraces redondos y constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas por medio de un anillo de sujeción. Un sello o una grasa de molienda evitan que las superficies de molienda se inclinen. El recipiente de brida plana se puede combinar con otros componentes (por ejemplo, embudos de goteo, ejes de agitación, etc.) mediante varias juntas esmeriladas estándar en la tapa. Los recipientes de brida plana son adecuados para trabajos de preparación como reacciones generales, destilaciones, evaporación y secado de sustancias sólidas y viscosas. Gracias a sus paredes, los recipientes de brida plana son adecuados para trabajar de forma segura bajo presión y vacío.
  • Con un cuello medio: 29/32 y tres cuellos laterales (esmerilados estándar): 3 × 29/32 paralelo
  • Resistentes a la presión y al vacío debido a la geometría y grosor de pared
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Descripción DN 120
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Procesos químicamente y termalmente exigentes; trabajo seguro bajo presión o vacío
Estilo de cuello 2 × NS 29/32 en ángulo; 1 × NS 14/23 paralelo
N.° por paquete 1/paq.
Junta de toma NS 29/32
Esterilizables en autoclave Autoclavable