Learn More
DWK Life Sciences Tapa de brida plana DURAN™, 4 cuellos esmerilados estándar, con cuellos laterales: 2 x NS 19/26 en ángulo; 1 x NS 14/23 en ángulo, cuello central: NS 29/32
Código de producto. 10120111 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio borosilicatado (3.3)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10120111 Vidrio borosilicatado (3.3) cada uno
1 options
Código de producto. 10120111 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 243923406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00€
    264.66€ / paquete de 1
    Ahorro 65.34€
    19% Descuento
En stock
La tapa de un recipiente de ventilador plano es adecuada para cerrar, pero también para combinarla con otros componentes de junta esmerilada (por ejemplo, embudo de goteo, ejes de agitación, etc.) debido a las juntas esmeriladas estándar.
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que se consideran una alternativa a los matraces redondos y constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas por medio de un anillo de sujeción. Un sello o una grasa de molienda evitan que las superficies de molienda se inclinen. El recipiente de brida plana se puede combinar con otros componentes (por ejemplo, embudos de goteo, ejes de agitación, etc.) mediante varias juntas esmeriladas estándar en la tapa. Los recipientes de brida plana son adecuados para trabajos de preparación como reacciones generales, destilaciones, evaporación y secado de sustancias sólidas y viscosas. Gracias a sus paredes, los recipientes de brida plana son adecuados para trabajar de forma segura bajo presión y vacío.
  • Con un cuello medio: 29/32 y tres cuellos laterales (esmerilados estándar): 2 × 19/26 en ángulo; 1 x 14/23 en ángulo
  • Resistentes a la presión y al vacío debido a la geometría y grosor de pared
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Spécification
Descripción Presión máxima de 2 bar
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Procesos químicamente y térmicamente exigentes; funcionamiento seguro bajo presión o vacío; a la temperatura de uso máxima de 250 °C y la presión de funcionamiento máxima, la diferencia de temperatura en la pared de vidrio de los recipientes de reacción de brida plana no debe superar los 30 °C
Estilo de cuello 2 × NS 19/26 en ángulo; 1 × NS 14/23 en ángulo
N.° por paquete 1/paq.
Junta de toma NS 29/32
Intervalo de temperatura (métrico) 250 °C
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.