Descripción
Las bridas planas de DURAN™ con y sin ranuras son idóneas, por ejemplo, para su posterior procesamiento en recipientes de reacción resistentes a la presión. Para conocer la resistencia a la presión, consulte nuestras notas en el apéndice técnico del catálogo de instrumental de vidrio de laboratorio. En el caso de los artículos de vidrio que se desvíen del formulario original debido a un procesamiento posterior, los datos de funcionamiento permitidos deberán determinarse de acuerdo con las normas y reglamentos técnicos.
- Esmerilados
- Componente para su posterior procesamiento en recipientes de reacción
- Debido a la geometría y el grosor de pared masivo, las piezas vacías son adecuadas para dispositivos con aplicaciones de presión y vacío.
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 215 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para procesar como recipiente de reacción |
| Incluye | Sin ranura |
| N.° por paquete | 2/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |